2,4-Dihydroxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1169-100G OR1169-500G
APOSOR1169-100GEA 251 DKK
APOSOR1169-100G APOSOR1169-500G
2,4-Dihydroxybenzaldehyd
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Kogepunkt: 220 °C
Smeltepunkt: 134…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011686
CAS-nummer: 95-01-2