2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11687-1G OR11687-250MG OR11687-5G
APOSOR11687-1GEA 840 DKK
APOSOR11687-1G APOSOR11687-250MG APOSOR11687-5G
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Formel: C₁₀H₁₀BNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09800894
CAS-nummer: 886853-93-6