5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11681-10MG OR11681-50MG
APOSOR11681-10MGEA 164 DKK
APOSOR11681-10MG APOSOR11681-50MG
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800992
CAS-nummer: 951885-28-2