3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1168-100G OR1168-25G OR1168-500G
APOSOR1168-100GEA 0 DKK
APOSOR1168-100G APOSOR1168-25G APOSOR1168-500G
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesyre
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₄Br₂O₃
Smeltepunkt: 270…274 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002548
CAS-nummer: 3337-62-0
EINECS: 222-075-0