1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11675-1G OR11675-250MG
APOSOR11675-1GEA 327 DKK
APOSOR11675-1G APOSOR11675-250MG
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
1-tert-Butyl-4-piperidone
Formel: C₉H₁₇NO
Kogepunkt: 93…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411608
CAS-nummer: 1465-76-5