5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11671-100MG OR11671-500MG
APOSOR11671-100MGEA 491 DKK
APOSOR11671-100MG APOSOR11671-500MG
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07376179
CAS-nummer: 951885-34-0