1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR11670-1G OR11670-5G OR11670-25G
APOSOR11670-1GEA 796 DKK
APOSOR11670-1G APOSOR11670-5G APOSOR11670-25G
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01308390
CAS-nummer: 265654-77-1