Chlorogenic acid 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR1166-25G OR1166-1G OR1166-5G
APOSOR1166-25GEA 731 DKK
APOSOR1166-25G APOSOR1166-1G APOSOR1166-5G
Chlorogenic acid 98+%
Chlorogenic acid
Formel: C₁₆H₁₈O₉
Smeltepunkt: 210 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003862
CAS-nummer: 327-97-9