Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11647-1G OR11647-5G
APOSOR11647-1GEA 0 DKK
APOSOR11647-1G APOSOR11647-5G
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Smeltepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09800897
CAS-nummer: 178876-83-0