5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11641-1G OR11641-250MG
APOSOR11641-1GEA 360 DKK
APOSOR11641-1G APOSOR11641-250MG
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
Smeltepunkt: 182…187 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08275714
CAS-nummer: 103878-58-6