2-Amino-5-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
OR1164-100G
OR1164-25G
OR1164-500G
APOSOR1164-100GEA
218
DKK
APOSOR1164-100G
APOSOR1164-25G
APOSOR1164-500G
2-Amino-5-nitropyridin
2-Amino-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₅N₃O₂ Smeltepunkt: 186…190 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006325 CAS-nummer: 4214-76-0 EINECS: 224-145-6 |