5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11634-250MG OR11634-1G OR11634-5G
APOSOR11634-250MGEA 763 DKK
APOSOR11634-250MG APOSOR11634-1G APOSOR11634-5G
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Formel: C₁₀H₇BrN₂
Molekylvægt: 235.0800 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234599
CAS-nummer: 3543-46-2