1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-Bromophenyl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
OR11626-5G OR11626-25G
APOSOR11626-5GEA 731 DKK
APOSOR11626-5G APOSOR11626-25G
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₂BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00595283
CAS-nummer: 5543-27-1