6-Brom-2-naphthol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
OR1161-100G OR1161-500G OR1161-1KG
APOSOR1161-100GEA 556 DKK
APOSOR1161-100G APOSOR1161-500G APOSOR1161-1KG
6-Brom-2-naphthol
6-Brom-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇BrO
Smeltepunkt: 122…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004081
CAS-nummer: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0