4-Brom-2-methoxypyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11605-1G OR11605-5G OR11605-25G
APOSOR11605-1GEA 164 DKK
APOSOR11605-1G APOSOR11605-5G APOSOR11605-25G
4-Brom-2-methoxypyridin
4-Bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Smeltepunkt: 25…26 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08277268
CAS-nummer: 100367-39-3