2-Bromethylamin hydrobromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
OR1160-1KG OR1160-500G OR1160-100G
APOSOR1160-1KGEA 1120 DKK
APOSOR1160-1KG APOSOR1160-500G APOSOR1160-100G
2-Bromethylamin hydrobromid 98%
2-Bromethylamin hydrobromid
Formel: BrCH₂CH₂NH₃Br
Molekylvægt: 204.89 g/mol
Smeltepunkt: 172…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012886
CAS-nummer: 2576-47-8