5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11594-1G OR11594-5G
APOSOR11594-1GEA 164 DKK
APOSOR11594-1G APOSOR11594-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
Smeltepunkt: 135…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09801046
CAS-nummer: 405224-23-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III