5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
OR11592-250MG OR11592-1G OR11592-100MG
APOSOR11592-250MGEA 327 DKK
APOSOR11592-250MG APOSOR11592-1G APOSOR11592-100MG
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-methylpicolinamide
Formel: C₇H₇BrN₂O
Molekylvægt: 215.05 g/mol
Smeltepunkt: 76…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07357421
CAS-nummer: 845305-87-5