5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR11583-1G OR11583-5G
APOSOR11583-1GEA 828 DKK
APOSOR11583-1G APOSOR11583-5G
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Formel: C₁₂H₁₉BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800941
CAS-nummer: 951884-24-5