tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11571-5G OR11571-1G
APOSOR11571-5GEA 2970 DKK
APOSOR11571-5G APOSOR11571-1G
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formel: C₁₁H₁₂BrClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800903
CAS-nummer: 503555-23-5