Methyl5-Brom-2-chlornicotinat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
OR11556-1G OR11556-25G OR11556-5G
APOSOR11556-1GEA 164 DKK
APOSOR11556-1G APOSOR11556-25G APOSOR11556-5G
Methyl5-Brom-2-chlornicotinat 98%
Methyl5-Brom-2-chlornicotinat
Formel: C₇H₅BrClNO₂
Molekylvægt: 250.48 g/mol
Smeltepunkt: 48…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844848
CAS-nummer: 78686-79-0