6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Chloro-6-(propylamino)pyrimidine
OR11551-1G
OR11551-10G
OR11551-5G
APOSOR11551-1GEA
763
DKK
APOSOR11551-1G
APOSOR11551-10G
APOSOR11551-5G
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine
Formel:
C₇H₁₀ClN₃ Molekylvægt: 171.63 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09475893 CAS-nummer: 941294-33-3 |