2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11546-1G OR11546-5G OR11546-25G
APOSOR11546-1GEA 164 DKK
APOSOR11546-1G APOSOR11546-5G APOSOR11546-25G
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
Formel: C₈H₉BrN₂O
Smeltepunkt: 154…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03909755
CAS-nummer: 142404-84-0