Ethyl 2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR11529-1G
OR11529-5G
APOSOR11529-1GEA
1860
DKK
APOSOR11529-1G
APOSOR11529-5G
Ethyl 2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O₅ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09475909 CAS-nummer: 941294-50-4 |