5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11524-1G OR11524-25G OR11524-5G
APOSOR11524-1GEA 164 DKK
APOSOR11524-1G APOSOR11524-25G APOSOR11524-5G
5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
5-Amino-2-bromobenzonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Smeltepunkt: 96…97 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00234259
CAS-nummer: 72115-09-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III