2-Chlor-6-nitroanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11522-25G OR11522-100G
APOSOR11522-25GEA 447 DKK
APOSOR11522-25G APOSOR11522-100G
2-Chlor-6-nitroanisol 98%
2-Chlor-6-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Smeltepunkt: 54…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065066
CAS-nummer: 80866-77-9
EINECS: 279-580-4