Methyl-6-aminopicolinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11517-100G OR11517-25G OR11517-5G
APOSOR11517-100GEA 1360 DKK
APOSOR11517-100G APOSOR11517-25G APOSOR11517-5G
Methyl-6-aminopicolinate 98%
Methyl-6-aminopicolinate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233712
CAS-nummer: 36052-26-3