4-Chloro-o-anisidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11504-5G OR11504-1G
APOSOR11504-5GEA 371 DKK
APOSOR11504-5G APOSOR11504-1G
4-Chloro-o-anisidine 98%
4-Chloro-o-anisidine
Formel: C₇H₈ClNO
Kogepunkt: 260 °C
Smeltepunkt: 48…53 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06801386
CAS-nummer: 93-50-5
EINECS: 202-251-3