2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
OR11500-1G OR11500-5G OR11500-25G
APOSOR11500-1GEA 600 DKK
APOSOR11500-1G APOSOR11500-5G APOSOR11500-25G
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
Smeltepunkt: 120…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075690
CAS-nummer: 216144-18-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III