4-Amino-3-methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11499-100G OR11499-25G
APOSOR11499-100GEA 0 DKK
APOSOR11499-100G APOSOR11499-25G
4-Amino-3-methylbenzoesyre 98%
4-Amino-3-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₉NO₂
Smeltepunkt: 168…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007736
CAS-nummer: 2486-70-6