3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR11493-1G OR11493-5G
APOSOR11493-1GEA 872 DKK
APOSOR11493-1G APOSOR11493-5G
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide 97%
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475856
CAS-nummer: 941294-17-3