3,5-Dibromphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11480-100G OR11480-25G OR11480-5G
APOSOR11480-100GEA 4100 DKK
APOSOR11480-100G APOSOR11480-25G APOSOR11480-5G
3,5-Dibromphenol 98%
3,5-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Smeltepunkt: 79…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411376
CAS-nummer: 626-41-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III