4-Hydroxycoumarin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1147-2.5KG OR1147-500G OR1147-100G
APOSOR1147-2.5KGEA 1610 DKK
APOSOR1147-2.5KG APOSOR1147-500G APOSOR1147-100G
4-Hydroxycoumarin 98%
4-Hydroxycoumarin
Formel: C₉H₆O₃
Smeltepunkt: 216 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006856
CAS-nummer: 1076-38-6