Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-(dihydro-2H-pyran-4(3H)-ylidene)acetate
OR11453-5G OR11453-25G
APOSOR11453-5GEA 1080 DKK
APOSOR11453-5G APOSOR11453-25G
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate 97%
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate
Formel: C₉H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475810
CAS-nummer: 130312-00-4