tert-Butyl4-Brom-2-nitrobenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 4-bromo-2-nitrobenzoate, 4-Bromobenzoic acid tert-butyl ester
OR11452-1G OR11452-5G
APOSOR11452-1GEA 164 DKK
APOSOR11452-1G APOSOR11452-5G
tert-Butyl4-Brom-2-nitrobenzoat 98%
tert-Butyl4-Brom-2-nitrobenzoat
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475812
CAS-nummer: 890315-72-7