4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11443-1G OR11443-5G
APOSOR11443-1GEA 1220 DKK
APOSOR11443-1G APOSOR11443-5G
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₂BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475820
CAS-nummer: 849532-31-6