1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromobenzyl methyl ether
OR11434-1G
OR11434-5G
OR11434-25G
APOSOR11434-1GEA
164
DKK
APOSOR11434-1G
APOSOR11434-5G
APOSOR11434-25G
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Formel:
C₈H₉BrO Kogepunkt: 75…80 °C/0,5mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03790887 CAS-nummer: 52711-30-5 |