6-Bromo-4-quinazolone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-4(3H)-quinazolinone
OR11429-5G OR11429-100G OR11429-25G
APOSOR11429-5GEA 719 DKK
APOSOR11429-5G APOSOR11429-100G APOSOR11429-25G
6-Bromo-4-quinazolone 98%
6-Bromo-4-quinazolone
Formel: C₈H₅BrN₂O
Molekylvægt: 225.04 g/mol
Smeltepunkt: 272…275 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01219541
CAS-nummer: 32084-59-6