1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11413-1G OR11413-5G
APOSOR11413-1GEA 327 DKK
APOSOR11413-1G APOSOR11413-5G
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzen 97%
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzen
Formel: C₈H₈BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783648
CAS-nummer: 13831-59-9