6-Chloro-3-formylchromone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR1141-1G OR1141-250MG OR1141-500MG
APOSOR1141-1GEA 162 DKK
APOSOR1141-1G APOSOR1141-250MG APOSOR1141-500MG
6-Chloro-3-formylchromone
6-Chloro-3-formylchromone
Formel: C₁₀H₅ClO₃
Smeltepunkt: 166…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139138
CAS-nummer: 42248-31-7