6-Nitropicolinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11392-100MG OR11392-250MG
APOSOR11392-100MGEA 164 DKK
APOSOR11392-100MG APOSOR11392-250MG
6-Nitropicolinic acid 95%
6-Nitropicolinic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114205
CAS-nummer: 26893-68-5