4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11384-10G OR11384-1G OR11384-100G
APOSOR11384-10GEA 197 DKK
APOSOR11384-10G APOSOR11384-1G APOSOR11384-100G
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
Molekylvægt: 143.17 g/mol
Smeltepunkt: 287 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00626872
CAS-nummer: 20485-41-0