5-Brompyridin-2-carbonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11382-25G OR11382-5G
APOSOR11382-25GEA 371 DKK
APOSOR11382-25G APOSOR11382-5G
5-Brompyridin-2-carbonitril 97%
5-Brompyridin-2-carbonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
Kogepunkt: 100…110 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 124…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234144
CAS-nummer: 97483-77-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III