4,4'-Dimethylbenzophenon

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

OR11371-100G OR11371-25G
APOSOR11371-100GEA 284 DKK
APOSOR11371-100G APOSOR11371-25G
4,4'-Dimethylbenzophenon
4,4'-Dimethylbenzophenon
Formel: C₁₅H₁₄O
Molekylvægt: 210.28 g/mol
Kogepunkt: 200 °C/17mmHg
Smeltepunkt: 93…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017214
CAS-nummer: 611-97-2
EINECS: 210-287-6

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR