4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11354-25G OR11354-5G OR11354-100G
APOSOR11354-25GEA 654 DKK
APOSOR11354-25G APOSOR11354-5G APOSOR11354-100G
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
Formel: C₁₃H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059858
CAS-nummer: 41295-20-9