4-(2-Methylphenoxy)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11350-25G OR11350-5G
APOSOR11350-25GEA 1310 DKK
APOSOR11350-25G APOSOR11350-5G
4-(2-Methylphenoxy)aniline
4-(2-Methylphenoxy)aniline
Formel: C₁₃H₁₃NO
Smeltepunkt: 61…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663364
CAS-nummer: 56705-83-0
EINECS: 260-349-1