4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11349-1G OR11349-5G
APOSOR11349-1GEA 1490 DKK
APOSOR11349-1G APOSOR11349-5G
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Smeltepunkt: 89…94 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01631899
CAS-nummer: 610277-84-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II