4-(2-Chlorophenoxy)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11348-25G OR11348-5G
APOSOR11348-25GEA 2240 DKK
APOSOR11348-25G APOSOR11348-5G
4-(2-Chlorophenoxy)aniline
4-(2-Chlorophenoxy)aniline
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Smeltepunkt: 74…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01733272
CAS-nummer: 56705-85-2