Benzoinmethylether 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11336-100G OR11336-25G
APOSOR11336-100GEA 872 DKK
APOSOR11336-100G APOSOR11336-25G
Benzoinmethylether 98%
Benzoinmethylether
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Smeltepunkt: 47…50 °C
Massefylde: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008492
CAS-nummer: 3524-62-7
EINECS: 222-538-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III