3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11330-5G OR11330-100G OR11330-25G
APOSOR11330-5GEA 327 DKK
APOSOR11330-5G APOSOR11330-100G APOSOR11330-25G
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
Smeltepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428590
CAS-nummer: 3556-60-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III